CAD6030
1-way stopcock
male Luer lock to 8 mm hose end
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6030
Categorías relacionadas
Descripción general
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)