Z174254
Catalyst tower
threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
D.E. × D.I.
48 mm × 44 mm
columna L
580 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)