Z169161
Aldrich® large glass beaker
capacity 20 L
Sinónimos:
Aldrich glassware, Glass beaker, Large glass container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Al × D.E.
430 mm × 285 mm
capacidad
20 L
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)