Y906743
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 8.0 L
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
Materiales
carbon steel
Nivel de calidad
Parámetros
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × L
6.75 in. × 6.444 in. × 19 in.
capacidad
8.0 L
pared grosor
0.153 in.
peso
10315 g
Adaptador
3/4 in. NPT
Otras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)