Y906484
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 1.4 L
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
Materiales
carbon steel
Nivel de calidad
Parámetros
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × L
3.31 in. × 3.082 in. × 13 in.
capacidad
1.4 L
pared grosor
0.114 in.
peso
1992 g
Adaptador
1/2 in. NPT
Otras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)