WIMWG40007
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., economy
cap: no, high throughput, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
cap: no high throughput
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad WG-4000-7
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
7 in.
D.E.
9.994 mm
inclinación
60 μm
tubo diám.
10 mm
pared grosor
0.60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
10 mm NMR tubes have an averaged camber of 60 micron to guarantee the spectrum resolution for small molecules (MW<500) samples up to 600 MHz.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)