Key Documents
WHA1821271
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , calidad GF/B.
sheets, L × W 2.25 in. × 12.25 in.
Sinónimos:
Z752924
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
sheets
sterility
non-sterile
packaging
pk of 100
manufacturer/tradename
Whatman 1821-271
Whatman Article No. 28418360 (US reference)
L × W
2.25 in. × 12.25 in.
thickness
0.68 mm
pore size
1.0 μm
General description
Grado GF/ B: 1,0 μm
Tres veces más grueso que el GF/A con mayor resistencia a la humedad y una capacidad de carga significativamente mayor. Combina la retención de partículas finas con un buen caudal. Particularmente útil cuando se requiere clarificación de líquidos o cuantificación de sólidos para suspensiones muy cargadas de partículas finas. Puede utilizarse como una membrana de prefiltración finamente retentivo. Se utiliza en técnicas de LSC donde se requiere una gran capacidad de carga.
Features and Benefits
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Other Notes
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva