Documentos clave
WHA1822025
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 25 mm diam
Sinónimos:
Z242349, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , sin aglutinante, grado GF/C., Grade GF/C circles, 25 mm, 100/pk
Materiales
borosilicate glass
circles
descripción
GF/C grade: medium to fast, high loading
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1822-025
Whatman Article No. 28418377 (US reference)
Diámetro
25 mm
grosor
0.26 mm
tamaño de poro
1.2 μm
idoneidad
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Descripción general
Grado GF/C: Los filtros de vidrio FG/C de calidad de papel de filtro 1.2 μm
Cytiva’ Whatman ofrecen retención de partículas finas, un buen caudal y capacidad de carga. Los papeles de filtro GF/C favorecen el análisis de sólidos suspendidos totales.
Whatman® Filter Paper grade GF/C glass microfiber filters provide good loading capacity. GF/C grade filter papers support the analysis of total suspended solids.
Aplicación
Widely used for cell harvesting, liquid scintillation counting and binding assays, where more loading capacity is required. Highly suitable for use in applications involving air filtration and for the gravimetric analysis of volatile materials, where ignition is involved.
Características y beneficios
  • Ampliamente utilizado como filtro de sólidos suspendidos totales para aplicaciones analíticas tanto de agua potable como de aguas residuales.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)