WHA10331553
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 320 mm, pack of 50
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z696099, paper filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose filters (super-refined)
circles
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 10331553
Whatman Article No. 28414454 (US reference)
Parámetros
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
320 mm
grosor
650 μm
tamaño de poro
20 μm (max.)
peso básico
148 g/m2
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)