W519006
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥99%
Sinónimos:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
faint
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Clave InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?