W358908
Resorcinol
≥98%, FG
Sinónimos:
1,3-Bencenodiol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
densidad de vapor
3.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 21.1 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
flakes
temp. de autoignición
1126 °F
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
178 °C/16 mmHg
mp
109-112 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 5%, colorless to faintly yellow
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
creamy; musty
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?