W328502
L-Glutamic acid
FCC
Sinónimos:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Productos recomendados
biological source
corn
Quality Level
grade
Kosher
reg. compliance
FCC
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 182.1045
assay
98.5-101.5% dry basis (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +32°, c = 10 in 2 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤5 ppm
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
baked
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Inchi Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
General description
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.