Merck
49621
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Sinónimos:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Fórmula lineal:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
187.13
Beilstein:
4164348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, ≥98.0% (NT)
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clave InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Descripción general
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, commonly known as monosodium glutamate (MSG), is a sodium salt of glutamic acid.
Aplicación
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate is used in carboxylation reactions and acts as a precursor for the synthesis and precipitation of α L-glutamic acid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Precipitation of ? L-glutamic acid: determination of growth kinetics
J Scholl, et al.
Faraday Discussions, 136, 247-264 (2007)
Influence of pH Value and Ionic Liquids on the Solubility of l-Alanine and l-Glutamic Acid in Aqueous Solutions at 30? C
M Voges, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 62, 52-61 (2017)
Redox hydrogel-based bienzyme microelectrodes for amperometric monitoring of L-glutamate.
Mikeladze E, et al.
Electroanalysis, 14(6), 393-393 (2002)
Inclusion of the stable form of a polymorph within crystals of its metastable form.
Cashell C, et al.
Crystal Growth & Design, 3(6), 869-872 (2003)
Spontaneous exfoliation of large-sized graphene oxide with low defect concentration by simple wet chemistry
WJ Lee, et al.
Carbon, 182, 214-222 (2021)