Merck
W325104
Sigma-Aldrich
2-Acetilpiridina
≥99%, FG
Sinónimos:
Metil 2-piridil cetona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
FEMA Number:
3251
Beilstein/REAXYS Number:
107759
EC Number:
Council of Europe no.:
2315
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
14.038
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
corn; fatty; oily; popcorn; tobacco
SMILES string
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
InChI key
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
General description
La 2-acetilpiridina es un compuesto aromatizante volátil que se encuentra en la costra de pan de centeno y el sésamo tostado. Se ha identificado también como un contribuyente fundamental al aroma del tipo de «arroz perfumado» en las hojas Yahonkaoluo y el arroz Xiangjing-8618.
Application
  • Interacción con TC-ADN y citotoxicidad in vitro de dos nuevos posibles fármacos con cobre(II) derivados de ligandos de la hidrazida del ácido octanoico: en este estudio se investiga la interacción de complejos de cobre(II), derivados de ligandos de hidrazida del ácido octanoico incluyendo la 2-acetilpiridina, con CT-ADN y sus efectos citotóxicos. Los resultados indican un potencial significativo para estos complejos como antineoplásicos (Chowdhury et al., 2024).
  • Tres complejos hidrosolubles de carbeno N-heterocíclico de cobre (II): hacia la reducción de cetonas catalizada por cobre en condiciones sostenibles: en esta investigación se explora la síntesis y la aplicación de complejos de cobre (II) hidrosolubles, incluyendo los que contienen 2-acetilpiridina, para catalizar reducciones de cetonas en condiciones sostenibles. En el estudio se destaca el potencial para aplicaciones de química verde (Sharma et al., 2024).
  • Síntesis ecológica de nanopartículas Cu/NiO: potencial catalítico en la síntesis de calcona basada en isatina para la actividad antineoplásica: el estudio se centra en la síntesis de nanopartículas de Cu/NIO, incorporando 2-acetilpiridina, por su eficacia catalítica en la síntesis de calconas con posibles propiedades antineoplásicas (Cahyana et al., 2023).
  • La aplicación de sabores sintéticos en la crianza de pez cebra (Danio rerio) con énfasis en los sabores atractivos: efectos en el desarrollo, el bienestar y el apetito de los peces: en esta investigación se estudia el impacto de los sabores sintéticos, incluida la 2-acetilpiridina, en el desarrollo, el bienestar y el apetito del pez cebra, destacando sus posibles aplicaciones en acuicultura (Conti et al., 2023).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
??Acetyl?N?heterocycles in the Maillard reaction.
Kerler J, et al.
Food Reviews International, 13(4), 553-575 (1997)
Identification of 2-acetylpyridine in Xiangjing-8618 rice and in Yahonkaoluo leaves.
Jianming G.
Food Chemistry, 78(2), 163-166 (2002)
Joëlle Akl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(33), 12721-12733 (2014-07-12)
The 4'-(2-fluorenyl)-2,2':6',2''-terpyridine (FT) ligand and its cis(Cl,Cl)- and trans(Cl,Cl)-[Ru(II)(FT)Cl2(NO)](PF6) complexes have been synthesized. Both isomers were separated by HPLC and fully characterized by (1)H and (13)C NMR. The X-ray diffraction crystal structures were solved for FT (Pna21 space group, a
Subhashree P Dash et al.
Journal of inorganic biochemistry, 144, 1-12 (2015-01-13)
Three dioxidovanadium(V) complexes [VO2L(1-3)] (1-3) [HL(1)=1-napthoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine, HL(2)=2-furoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine and H2L(3)=isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy benzaldehyde] have been reported. All the complexes were characterized by various spectroscopy (IR, UV-visible and NMR) and the molecular structures
Cléia Justino Nunes et al.
Journal of inorganic biochemistry, 149, 49-58 (2015-05-30)
In this work, the influence of two new dinuclear copper(II) complexes in the viability of melanoma cells (B16F10 and TM1MNG3) was investigated, with the aim of verifying possible correlations between their cytotoxicity and their structure. One of the complexes had