Merck
W318000
Sigma-Aldrich
Ácido 2-mercaptopropiónico
≥95%, FG
Sinónimos:
Ácido tioláctico, Ácido 2-mercaptopropiónico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(SH)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
106.14
FEMA Number:
3180
Beilstein/REAXYS Number:
506218
EC Number:
Council of Europe no.:
4156
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
12.039
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
meaty; roasted; sulfurous
SMILES string
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
InChI key
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido 2-mercaptopropiónico es un saborizante sintético sintético y un sensibilizador cutáneo utilizado en cosméticos, alimentos y productos para el cuidado del hogar.
Application
  • Mejorar la eficacia del tratamiento fotodinámico con ALA: se utilizó 2-MPA en la síntesis acuosa en un solo paso de los puntos cuánticos de AgInS2 aniónicos y catiónicos, demostrando un aumento significativo de la eficacia terapéutica de la oncoterapia fotodinámica con ácido aminolevulínico (Hashemkhani et al., 2022).
  • Fabricación de heteroarquitecturas jerárquicas núcleo-cáscara: el 2-MPA facilita el montaje de heteroestructuras Au@ZnO para aplicaciones fotocatalíticas, subrayando su papel fundamental en la síntesis de materiales nanoestructurados complejos (Pączkowski & Gawdzik, 2021).
  • Investigación de vías genotóxicas y apoptóticas: en este estudio se utilizan puntos cuánticos de sulfuro de plata recubiertos con 2-MPA para explorar sus efectos en las vías genotóxicas y apoptóticas in vitro, proporcionando información sobre la biocompatibilidad y el perfil de seguridad de estos nanomateriales (Ozkan Vardar et al., 2018).
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-mercaptopropionic acid, CAS Registry Number 79-42-5
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 111987-111987 (2021)
The suitability of barley and corn starches in their native and chemically modified forms for volatile meat flavor encapsulation
Jeon Y-J, et al.
Food Research International, 36(4), 349-355 (2003)
Y Arakawa et al.
Journal of clinical microbiology, 38(1), 40-43 (2000-01-05)
A simple disk diffusion test was constructed for detection of IMP-1-type metallo-beta-lactamase-producing gram-negative bacteria. Two Kirby-Bauer disks containing ceftazidime (CAZ) and a filter disk containing a metallo-beta-lactamase inhibitor were used in this test. Several IMP-1 inhibitors such as thiol compounds
T Teerlink et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 218(2), 159-168 (1993-09-30)
A high-performance liquid chromatographic method for the determination of glutamine in biological samples is presented. Glutamine was derivatized with ortho-phthalaldehyde reagent containing 3-mercaptopropionic acid and separated by reversed phase chromatography on a C18 column containing 3-microns particles. No interference from
Chemiluminescent determination of tiopronin and its metabolite, 2-mercaptopropionic acid, in urine by HPLC coupled with a flow injection set-up.
Y Zhao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 11(2), 115-116 (1997-03-01)