Merck
W315109
Sigma-Aldrich
2-Etil-1-hexanol
≥99%, FG
Sinónimos:
Alcohol isooctílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número de FEMA:
3151
Beilstein:
1719280
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.082
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
4.49 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
550 °F
lim. expl.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; oily; citrus; floral; sweet
cadena SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Se ha comunicado que el 2-etil-1-hexanol presente en el aire de interiores es el potencial causante del síndrome del edificio enfermo y del desarrollo de los síntomas de asma.[1][2][3]
Aplicación
  • Transportadores de la hormona tiroidea en un modelo de célula placentaria humana: en este estudio se investiga el papel del ácido 2-amino-2-norbornanocarboxílico en el transporte de las hormonas tiroideas en las células placentarias, ofreciendo información que podría mejorar la comprensión del desarrollo fetal y la salud materna (Chen et al., 2022).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Two sensitive sick-building syndrome patients possibly responding to p-dichlorobenzene and 2-Ethyl-1-hexanol: Case Report.
Kondo F, et al.
Journal of Health Science, 53(1), 119-123 (2007)
2-Ethyl-1-hexanol in indoor air as a possible cause of sick building symptoms.
Kamijima M, et al.
Journal of Occupational Health, 44(3), 186-191 (2002)
Asthma symptoms in relation to measured building dampness in upper concrete floor construction, and 2-ethyl-1-hexanol in indoor air.
Norback D, et al.
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease : the Official Journal of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 4(11), 1016-1025 (2000)
Ludmila V Roze et al.
Applied and environmental microbiology, 73(22), 7268-7276 (2007-09-25)
Aspergillus parasiticus is one primary source of aflatoxin contamination in economically important crops. To prevent the potential health and economic impacts of aflatoxin contamination, our goal is to develop practical strategies to reduce aflatoxin synthesis on susceptible crops. One focus
Adam R Grochowalski et al.
Biodegradation, 18(3), 283-293 (2006-11-03)
The biodegradation of plasticizers has been previously shown to result in the accumulation of metabolites that are more toxic than the initial compound. The present work shows that the pattern of degradation of di-2-ethylhexyl adipate by Bacillus subtilis can be