W291501
Polysorbate 20
Sinónimos:
Cremophor PS 20, Monebatt - 20
About This Item
Productos recomendados
reg. compliance
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 173.310
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 178.3400
Quality Level
description
Biological source: corn or palm
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
alcohol
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?