Merck
W291218
Sigma-Aldrich
Piperonyl acetate
≥99%, FG
Sinónimos:
heliotropyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número de FEMA:
2912
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2068
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.220
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
floral; sweet
grado:
FG
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; sweet
cadena SMILES
CC(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)12-5-8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4H,5-6H2,1H3
Clave InChI
PFWYHTORQZAGCA-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S358-S362 (2012-03-27)
A toxicologic and dermatologic review of piperonyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented. Piperonyl acetate is a member of the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The AAASAE fragrance ingredients are prepared by
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol