Merck
W251402
Sigma-Aldrich
Geranyl formate
≥95%, FCC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.26
Número de FEMA:
2514
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
343
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.076
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; rose
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)7-8-13-9-12/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3/b11-7+
Clave InChI
FQMZVFJYMPNUCT-YRNVUSSQSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Minju Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13945-13945 (2018-09-19)
We report a strategy for the human-like smelling of a rose scent utilizing olfactory receptor nanodisc (ND)-based bioelectronic nose devices. In this strategy, a floating electrode (FE)-based carbon nanotube (CNT) field effect transistor (FET) was functionalized with human olfactory receptor