Merck
W240109
Sigma-Aldrich
(±)-5-Dodecanolide
≥97%, FG
Sinónimos:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número de FEMA:
2401
Beilstein:
1282749
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
624
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.008
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
cadena SMILES
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Clave InChI
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
δ-Dodecalactone is a flavor volatile compound mainly found in milk fat.
Aplicación
  • Enantiomeric analysis of γ(δ)-lactones by reversed phase high performance liquid chromatography using amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate) as stationary phase.: This study details the enantiomeric analysis of δ-Dodecalactone and other lactones, showcasing advanced chromatographic techniques for separating and analyzing these compounds. The research is pivotal for understanding the stereochemistry and application of lactones in various industries (Zhu et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. IV. Demonstration of ?-Dodecalactone in the Steam Distillate from Milk Fat1
Tharp, B. W., & Patton, S.
Journal of Dairy Science, 43(4), 475-479 (1960)
Volatile flavor compounds of sweetened condensed milk
Shimoda M, et al.
Journal of Food Science, 66(6), 804-807 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)