124931
(R)-(−)-Carvone
98%
Sinónimos:
(−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
densidad de vapor
5.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −61°, neat
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)