Merck
T54003
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloroaniline
95%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.46
Beilstein:
879091
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
bp
270 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sławomir Kasperowicz et al.
IUBMB life, 72(6), 1211-1219 (2020-03-13)
A series of chlorine-substituted benzotriazole derivatives, representing all possible substitution patterns of halogen atoms attached to the benzotriazole benzene ring, were synthetized as potential inhibitors of human protein kinase CK2. Basic ADME parameters for the free solutes (hydrophobicity, electronic properties)