112151
2,4-Dichloroaniline
99%
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenylamine, 4-Chloro-2-chloroaniline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
245 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?