Documentos clave
SYNV210500
Synthware Dewar type vacuum trap
500 mL, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware V210500
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V210500
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)