Documentos clave
SYNP120050C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
50 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: coarse, GL 25
Sinónimos:
Synthware P120050C, Solid phase peptide synthesis vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware P120050C
capacidad
50 mL
50 mL
disco D.E.
20 mm
Adaptador
GL 25
Categorías relacionadas
Descripción general
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)