SYNF671425
Synthware™ pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
25 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware F671425, addition funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F671425
capacidad
25 mL
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)