Documentos clave
SYNF260810M
Synthware fritted gas dispersion tube
disc diam. 10 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinónimos:
Synthware F260810M, glass gas dispersion tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiales
colorless tube
glass cap
glass tube
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F260810M
disco diám.
10 mm
vástago D.E. × Al
8 mm × 150 mm
Descripción general
Stem is 8 mm O.D × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)