CLS33950LEC
Corning® PYREX® filter discs 1722 μm pore size
body diam. 45 mm, porosity 170-220 μm
Sinónimos:
Corning® 33950
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Pyrex® fritted disc, body diam. 45 mm, porosity 170-220 μm
fabricante / nombre comercial
Corning 33950-LEC
cuerpo diám.
45 mm
Diámetro
46.2 mm
tamaño de poro
170-220 μm porosity
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)