Documentos clave
SYND304250
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 250 mm, immersion depth 76 mm
Sinónimos:
Synthware D304250, distilling head with side-arm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D304250
inmersión profundidad
76 mm
funda L
250 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)