Documentos clave
SYND271420
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D271420, short path distillation receiver
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D271420
Descripción general
With the outer and inner joint at 135° angle, used with short-path.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)