SYNA891420
Synthware™ distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware 891420, bent distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A891420
Categorías relacionadas
Descripción general
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)