SYNA392440
Synthware™ transfer valve adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A392440, transfer adapter with valve
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A392440
Descripción general
The 0-4 mm high vacuum valves have two Viton® O-rings on the shaft and an integral PTFE O-ring on the tip.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)