Documentos clave
SYNA351014
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Sinónimos:
Synthware A351014, adapter, sidearm adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS top10/18
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A351014
inmersión profundidad
50 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)