Documentos clave
SYNA342942
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware A342942, Adapter, twin connecting hose
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A342942
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)