Documentos clave
SYNA122440
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A122440
Categorías relacionadas
Descripción general
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)