Merck
S31306
2-HYDROXYMETHYL-2-((2-HYDROXY-5-NITRO-BENZYLIDENE)-AMINO)-PROPANE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H14N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
270.244
MDL number:
Other Notes