Merck
R816973
3-ETHOXY-2-HYDROXYBENZALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H30N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
438.596
MDL number:
Other Notes