Merck
QBD10502
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®4-acid
Sinónimos:
15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 3-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
291.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupo funcional
azide
carboxylic acid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C11H21N3O6/c12-14-13-2-4-18-6-8-20-10-9-19-7-5-17-3-1-11(15)16/h1-10H2,(H,15,16)
Clave InChI
BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The azido-dPEG®4 contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (17.7 Å) and a reactive group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. The acid function may be activated with 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) or N,N′-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) for conjugation to an amine. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)