Herramientas para la biología química
Ponemos a su disposición el ingenio para que usted pueda centrarse en salvar la brecha entre química y biología. Avance en su trabajo y guíe a la comunidad científica hacia un campo emergente respaldado por nuestras mejores soluciones y nuestro liderazgo en el sector.
Ver productos destacados:
Products
Kits Dexterity
Los kits Dexterity son un método sencillo e integral para realizar un marcaje de proximidad de gran sensibilidad para cualquier proteína, siempre que exista un anticuerpo o molécula pequeña conocidos específicos para su proteína de interés (POI). Estos kits de marcaje de proteínas le permiten una ubicación con precisión microscópica en el intervalo de 4 nm de su POI. Los kits Dexterity ofrecen:
- Incorporación fácil de moléculas pequeñas como un enlace amida, con una amina o un grupo ácido
- Radio de marcaje pequeño
- Método de activación benigno (luz visible)
- Amplificación de la señal catalítica
Quimiotecas codificadas por ADN (DELs)
Quimiotecas de fragmentos codificados por ADN
La tecnología DEL de fragmentos de nuestro socio DyNAbind proporciona una colección completa de cribado en un solo tubo, lo que hace que su proceso de descubrimiento de fármacos sea más rápido, eficaz y barato. Hemos bajado las barreras de acceso a la tecnología DEL DyNAbind para proporcionar:
- Acceso inmediato y asequible a la tecnología DEL
- Quimioteca dinámica de fragmentos para un enfoque revolucionario del cribado con las DEL
- Control de gran calidad de cada fragmento que maximiza la fiabilidad de los datos y la validación de buenos compuestos activos
- La regla de tres utilizada en el diseño de quimiotecas garantiza que los compuestos se encuentren en un espacio de fragmentos favorable con una buena eficiencia de ligando y mucho espacio para la optimización.
- Capacidad para realizar y validar internamente el cribado DEL inicial antes de contratar al proveedor de servicios
- Una quimioteca con la máxima diversidad, lista para desplegarse contra casi cualquier diana farmacoconvertible
Quimioteca codificada por ADN (DEL) de 10 millones de compuestos
Esta quimioteca codificada por ADN de nuestro socio DyNAbind contiene 10 millones de compuestos de moléculas pequeñas, cada uno etiquetado con un código de barras de ADN. Este DEL ofrece:
- 10 millones de compuestos DEL, inmediatos y asequibles
- Cabe en un único tubo de microcentrífuga
- Sin necesidad de una robótica sofisticada para utilizar el kit
- Ensayos rápido mediante unión, lavado, PCR y secuenciación de última generación
- Análisis gratuito en nuestro portal web
- Las estructuras se revelan para 50 resultados o hasta 60 con vínculos sin cargo adicional
- La licencia de marca permite cualquier uso de los resultados en investigación y desarrollo o fabricación sin cargo añadido
Sondas y herramientas químicas
Unidades estructurales de sondas: diseñe su propia sonda
Con nuestra selección de grupos reactivos, andamios, enlazadores y etiquetas, puede diseñar sondas que incluyan funcionalidades compatibles con:
- Interacción con la diana
- Enriquecimiento
- Fluorescencia
- Productos químicos bio-ortogonales
Sondas basadas en dianas: selectivas y caracterizadas
Elija entre sondas con gran especificidad para una diana o subconjunto de una proteína con el fin de proporcionar información sobre los procesos biológicos, la actividad y la localización de las proteínas, y las redes de señalización celular.
Etiquetas reporteras bio-ortogonales: investigar sin interferencias
Las sondas que contienen un mango alquino, azida o tetrazina se emparejan con etiquetas fluorescentes o biotiniladas bio-ortogonalmente biocompatibles
Kits de control de la proliferación celular Baseclick EdU: cuantificación rápida del crecimiento celular
Detecte la proliferación celular especialmente para experimentos in vivo con el nucleósido EdU:
- No tóxico para animales
- Directamente incorporado en el ADN en replicación
- Contiene un mango alquino para el etiquetado químico clic con sondas fluorescentes de azida
Inhibidores Boger de la serina hidrolasa: una unión irreversible
Acceda a una colección de moléculas del laboratorio de Dale Boger con inhibición de amplio espectro de la familia de las hidrolasas de serina. Ajuste los compuestos a una reactividad y selectividad deseadas mediante la fijación del grupo funcional en un sitio amina y desarrolle inhibidores de subclases específicas de las enzimas serina hidrolasa.
Moduladores de la percepción de cuórum: interferencia en la señalización bacteriana
La percepción de cuórum es un mecanismo de comunicación química utilizado por muchas bacterias comunes. Los nuevos moduladores de la percepción de cuórum desarrollados por el laboratorio Helen Blackwell son algunos de los inhibidores y activadores más potentes comunicados para las especies gramnegativas.
BIOCONJUGACIÓN
Reticulantes: Una variedad de enlazadores para una variedad de necesidades biológicas
Ofrecemos reticulantes que varían en longitud, solubilidad y reactividad de grupo funcional.
- Enlazadores comunes para bioconjugación, como los ésteres del NHS para las aminas o la maleimida para los tioles
- Acoplamiento de tiol mejorado con reactividad APN
- Solubilidad mejorada con sulfo-NHS ésteres y enlazadores PEGilados
- También tenemos reticulantes escindibles a su disposición
Además ofrecemos reticulantes diseñados para reactividad química clic.
- Enlazadores azida y alquino para química clic del cobre
- Dibenzociclooctina (DBCO), azida, tetrazina o transciclooctina para química clic sin cobre
Aciltrifluoroboratos de potasio (KAT): un nuevo enfoque de la bioconjugación
Como clase única de grupos funcionales, los KAT:
- Ofrecen enfoques innovadores para la conjugación de proteínas y la formación de hidrogeles
- Experimentan reacciones quimioselectivas rápidas formadoras de amidas en condiciones acuosas sin necesidad de agentes activadores ni grupos protectores
Conjugación de etapa tardía: etiquetado químico nativo de moléculas pequeñas bioactivas
Ofrecemos reticulantes Baran Diversinato con un sulfinato de metal en un extremo que se une directamente a enlaces C-H, que de otro modo serían inertes, y una azida en el otro extremo para acoplarse a alquinos. Ofrecemos varios reticulantes de alquinos y alquinos tensados para la unión al reticulante azida.