Merck
L8754
Sigma-Aldrich
Lectina de Phaseolus vulgaris (frijol rojo)
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder
Sinónimos:
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
biological source
Phaseolus vulgaris
form
lyophilized powder
potency
≤62.5 μg per mL agglutination activity
≤10 μg/mL mitogenic activity
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
General description
La fitohemaglutinina (PHA) es una leptina encontrada en plantas (en especial en las legumbres). Se obtiene de Phaseolus vulgaris (frijoles rojos) y actúa como mitógeno en los cultivos de leucocitos humanos.
Las PAH son proteínas de unión a carbohidratos. Se han identificado diversos tipos de PAH, predominantemente en las plantas leguminosas.
Application
La lectina de Phaseolus vulgari (frijol rojo) se ha utilizado en el ensayo de fitohemaglutinina (PHA) y durante la evaluación de la inmunidad celular y humoral.
Se ha utilizado también como antígeno para medir la capacidad de respuesta inmunitaria mediada por las células T in vivo .
Biochem/physiol Actions
La PHA consta de dos especies moleculares, la eritroaglutinina (PHA-E), que tiene poca actividad mitógena y elevada actividad de eritroaglutinina, y la leoucoaglutinina (PHA-L), que tiene elevada actividad mitógena y leoucoaglutinante, pero muy baja actividad eritroaglutininante
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
Analysis Note
La actividad de aglutinación se expresa en mg/ml y se determina a partir de diluciones seriadas de una disolución 1 mg/ml. Esta actividad es la menor concentración que aglutina una suspensión de eritrocitos humanos al 2 % en disolución salina tamponada con fosfato, a pH 6,8, después de una hora de incubación a 25 °C. La actividad mitógena se determina mediante la incorporación del BrdU en los cultivos de células HeLa.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Andrew Z Wang et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 20) (2020-09-13)
Limited resources must be partitioned among traits that enhance fitness. Although survival-related traits often trade off with reproduction, survival-related traits themselves may trade off with each other under energy limitations. Whole-organism performance and the immune system both enhance survival, yet
Phytohemagglutinin content in fresh kidney bean in China
Sun Y, et al.
International journal of food properties, 22(1), 405-413 (2019)
Qianting Yang et al.
Thorax, 75(7), 576-583 (2020-03-24)
Biomarker-based tests for diagnosing TB currently rely on detecting Mycobacterium tuberculosis (Mtb) antigen-specific cellular responses. While this approach can detect Mtb infection, it is not efficient in diagnosing TB, especially for patients who lack aetiological evidence of the disease. We
A R S Badari Nath et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 134, 143-147 (2014-07-10)
Phytohaemagglutinin (PHA) is a lectin obtained from Phaseolus vulgaris (red kidney beans), that acts as a mitogen in human leucocyte culture and is commercially available from Gibco. This PHA (Gibco) was found to be very expensive, hence other inexpensive sources
Mathieu Troïanowski et al.
Conservation biology : the journal of the Society for Conservation Biology, 31(5), 1132-1140 (2017-01-12)
During the last decade, many studies have focused on the detrimental effects of noise pollution on acoustic communication. Surprisingly, although it is known that noise exposure strongly influences health in humans, studies on wildlife remain scarce. In order to gain
Artículos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.