P31000
Phenylpropargyl aldehyde
96%
Sinónimos:
Phenylpropiolaldehyde, 3-Phenyl-2-propynal
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.604 (lit.)
bp
118 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H
Clave InChI
IDASOVSVRKONFS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?