P19809
2-Phenylbenzimidazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
293-296 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
Clave InChI
DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... FGFR1(2260) , PDGFRB(5159)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?