Documentos clave
NOR5X3INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Varian
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiales
(acetal homopolymer resin)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Norell 5X3INS-V
tubo de RMN tamaño
3 mm , into 5 mm Varian
Descripción general
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)