N32601
Norcamphor
98%
Sinónimos:
2-Norbornanone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
168-172 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?