179590
exo-Norborneol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
176-177 °C (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
Clave InChI
ZQTYQMYDIHMKQB-VQVTYTSYSA-N
Aplicación
exo-Norborneol was used in the synthesis of cyclic ketones.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Selective oxidation of alcohols by molecular oxygen over a Pd/MgO catalyst in the absence of any additives.
Green Chemistry, 6(3), 161-165 (2004)