N206
2-Naphthaldehyde
98%
Sinónimos:
β-Naphthaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
58-61 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-8H
Clave InChI
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In proline catalyzed aldol reaction.
- In asymmetric three-component Mannich reaction.
- For the synthesis of Hantzsch 1,4-dihydropyridines.13}
- Asymmetric benzoin condensation reaction.
- For the synthesis of pyrazolo[1,2−b]phthalazinediones.
- For the synthesis C60 by flash vacuum pyrolysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)