Merck
131067
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC10H7CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
179-182 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Oc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,13H
Clave InChI
LORPDGZOLAPNHP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde was used in the preparation of racemic 1- and 2-naphthol analogues of tyrosine, 2-amino-3-(4-hydroxy-1-naphthyl)propanoic acid hydrochloride and 2-amino-3-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid hydrobromide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses of 1-and 2-naphthol analogs of DL-tyrosine. Potential fluorescent probes of peptide structure and dynamics in complex environments.
Vela MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(9), 2913-2918 (1990)
Zi-Jian Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110533-110533 (2020-04-05)
1-naphthol (1-NAP) is the main metabolite of pesticide carbaryl and naphthalene, and is also a genotoxic and carcinogenic intermediate in the synthesis of organic compound, dyes, pigment and pharmaceutical industry. In this work, two novel haptens were designed and synthesized