M15001
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
Sinónimos:
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?