Merck
112984
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyaniline
98%
Sinónimos:
Aminohydroquinone dimethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Beilstein:
776823
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
78-80 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Dimethoxyaniline is used as a laccase inducer which immobilizes the enzyme laccase from Trumetes versicolor.
2,5-Dimethoxyaniline is used for the electrochemical copolymerization of diphenylamine in 4M sulfuric acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
130 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
C Crecchio et al.
Biotechnology and bioengineering, 48(6), 585-591 (1995-12-20)
Gelatine gels originate from water in oil microemulsions in which the ternary system consists of isooctane/ sulfosuccinic acid bis [2-ethyl hexyl] ester/water; the solubilization of gelatin in the water pool of these microemulsions transforms them into viscous gels in which
Yang CH, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(5), E85-E93 (2006)
Louis Sieuw et al.
Scientific reports, 7(1), 4847-4847 (2017-07-09)
The electrochemistry of poly(2,5-dihydroxyaniline) (PDHA), a novel hybrid molecular configuration with redox active sites and electrical charge conduction along the polymer chain, has been recently reported. The theoretical capacity of this material is estimated at 443 mAh g