M10808
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
Sinónimos:
o-Anisyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
2043673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Clave InChI
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?